4-Iodophenyl isocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR401069-25GEA 328 EUR
APOSOR401069-25G APOSOR401069-5G APOSOR401069-1G
4-Iodophenyl isocyanate
4-Iodophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₄INO
MW: 245,02 g/mol
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00013875
CAS-nummer: 15845-62-2