6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR40466-250MGEA 143 EUR
APOSOR40466-250MG APOSOR40466-1G
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClN₂O
MW: 142,5431 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD10698041
CAS-nummer: 303085-53-2