2-Bromo-6-chlorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Gevaar
|
APOSOR40571-100GEA
459
EUR
APOSOR40571-100G
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid 98%
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Formule:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235,46 g/mol Smeltpunt: 143…146 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00672929 CAS-nummer: 93224-85-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |