Triphenylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR41025-25GEA 321 EUR
APOSOR41025-25G APOSOR41025-10G APOSOR41025-5G
Triphenylene 97%
Triphenylene
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Kookpunt: 438 °C
Smeltpunt: 195…198 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001108
CAS-nummer: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III