3,5-Dichloro-4-nitropyridine
APOSOR41163-250MGEA
0
EUR
APOSOR41163-250MG
APOSOR41163-1G
APOSOR41163-5G
3,5-Dichloro-4-nitropyridine
3,5-Dichloro-4-nitropyridine
Formule:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ MW: 192,99 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06254584 CAS-nummer: 433294-98-5 |