5-Methyl-2-furaldehyde 98%

Waarschuwing

APOSOR41166-100GEA 0 EUR
APOSOR41166-100G
5-Methyl-2-furaldehyde 98%
5-Methyl-2-furaldehyde
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kookpunt: 187 °C
Dichtheid: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00003232
CAS-nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR