2,2-Dimethylcaproic acid 98%

Gevaar

APOSOR4136-5GEA 0 EUR
APOSOR4136-5G APOSOR4136-1G
2,2-Dimethylcaproic acid 98%
2,2-Dimethylcaproic acid
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kookpunt: 216…220 °C
Dichtheid: 0,913 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00965097
CAS-nummer: 813-72-9
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR