1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR43592-5GEA 77.1 EUR
APOSOR43592-5G APOSOR43592-10G
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Formule: C₈H₁₃NO
MW: 139,20 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD07374375
CAS-nummer: 62813-01-8