Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR450016-5GEA
59.7
EUR
APOSOR450016-5G
APOSOR450016-25G
APOSOR450016-100G
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,1665 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005199 CAS-nummer: 51605-32-4 |