(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR45088-1GEA 49.5 EUR
APOSOR45088-1G APOSOR45088-5G APOSOR45088-25G
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₀H₂₀NO₇P
MW: 297,24 g/mol
Smeltpunt: 66…69 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02178893
CAS-nummer: 89524-98-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III