1-Ethyl-4-iodobenzene 96%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR4537-25GEA 94.5 EUR
APOSOR4537-25G
1-Ethyl-4-iodobenzene 96%
1-Ethyl-4-iodobenzene
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kookpunt: 112…113 °C/20mmHg
Smeltpunt: –17 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00060663
CAS-nummer: 25309-64-2

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR