2-Bromo-5-iodotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR4591-25GEA 45.2 EUR
APOSOR4591-25G APOSOR4591-5G APOSOR4591-100G
2-Bromo-5-iodotoluene
2-Bromo-5-iodotoluene
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Kookpunt: 148 °C/20mmHg
Dichtheid: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070749
CAS-nummer: 202865-85-8