Isoamyl alcohol
Waarschuwing
APOSOR460021-500MLEA 176 EUR
APOSOR460021-500ML APOSOR460021-250ML
Isoamyl alcohol
Isoamyl alcohol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Kookpunt: 130 °C
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0,809 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002934
CAS-nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III