Cyclopentylmethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR46003-5GEA 14.7 EUR
APOSOR46003-5G
Cyclopentylmethanol
Cyclopentylmethanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kookpunt: 162…163 °C
Dichtheid: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001384
CAS-nummer: 3637-61-4
EINECS: 222-861-3