7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR46017-500MGEA 408 EUR
APOSOR46017-500MG
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD10699200
CAS-nummer: 1053655-66-5