Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR46521-1GEA 14.7 EUR
APOSOR46521-1G APOSOR46521-25G APOSOR46521-5G
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,05 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00234408
CAS-nummer: 40296-46-6