4-Chloro-1H-imidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR46577-1GEA 111 EUR
APOSOR46577-1G APOSOR46577-5G
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formule: C₃H₃ClN₂
MW: 102,52 g/mol
Smeltpunt: 118…120 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD09033087
CAS-nummer: 15965-31-8