2-Bromo-5-sulphamoylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR470176-1GEA
397
EUR
APOSOR470176-1G
2-Bromo-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Bromo-5-sulphamoylbenzoic acid
Formule:
C₇H₆BrNO₄S Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD06355953 CAS-nummer: 22361-61-1 |