trans-4-Dimethylaminocrotonic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR471113-25GEA
98.9
EUR
APOSOR471113-25G
trans-4-Dimethylaminocrotonic acid hydrochloride
trans-4-Dimethylaminocrotonic acid hydrochloride
Formule:
C₆H₁₂ClNO₂ MW: 165,62 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03695466 CAS-nummer: 848133-35-7 |