2-Aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR480523-250MGEA
125
EUR
APOSOR480523-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylic acid 97%
2-Aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylic acid
Formule:
C₈H₆N₂O₂S MW: 194,2104 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD13195418 CAS-nummer: 71224-95-8 |