N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR480629-5GEA
64
EUR
APOSOR480629-5G
APOSOR480629-100G
APOSOR480629-25G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride 97%
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Formule:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259,18 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00012556 CAS-nummer: 1465-25-4 |