2,6-Dihydroxynaphthalene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR480646-25GEA 195 EUR
APOSOR480646-25G
2,6-Dihydroxynaphthalene 97%
2,6-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Smeltpunt: 220 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004082
CAS-nummer: 581-43-1