1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR480726-10GEA
69.8
EUR
APOSOR480726-10G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 95%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02179127 CAS-nummer: 1914-65-4 |