Methyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR480734-25GEA
62.6
EUR
APOSOR480734-25G
Methyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-2-piperidinecarboxylate
Formule:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143,1836 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD07364347 CAS-nummer: 41994-45-0 |