1H-Pyrazole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR4931-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
1H-Pyrazole 99%
1H-Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Kookpunt: 186…188 °C
Smeltpunt: 67…70 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005234
CAS-nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1