3-Bromobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR5020-1KGEA 379 EUR
APOSOR5020-1KG APOSOR5020-500G APOSOR5020-100G
3-Bromobenzyl alcohol 98%
3-Bromobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Kookpunt: 165 °C/16mmHg
Smeltpunt: 110…112 °C
Dichtheid: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004629
CAS-nummer: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4