2-Chlorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR5025-25GEA 65.5 EUR
APOSOR5025-25G APOSOR5025-5G
2-Chlorobenzylamine 98%
2-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 227 °C
Dichtheid: 1,173 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008108
CAS-nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III