(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR51195-25GEA 98.9 EUR
APOSOR51195-25G APOSOR51195-100G
(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride
(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride
Formule: C₃H₁₂Cl₂N₂
MW: 147,05 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00050706
CAS-nummer: 19777-66-3