N,N-Dibutylformamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR51755-100GEA 147 EUR
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-Dibutylformamide 99%
N,N-Dibutylformamide
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Kookpunt: 120 °C/15mmHg
Dichtheid: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003289
CAS-nummer: 761-65-9
EINECS: 212-090-0