N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR52423-250MGEA 43.7 EUR
APOSOR52423-250MG APOSOR52423-5G APOSOR52423-1G APOSOR52423-25G
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
N-Methylbiphenyl-2-amine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,2500 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00179576
CAS-nummer: 14925-09-8