1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR52750-5GEA 109 EUR
APOSOR52750-5G APOSOR52750-25G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,1396 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04112586
CAS-nummer: 156808-79-6