4-Methoxybenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR5356-100GEA 27.7 EUR
APOSOR5356-100G APOSOR5356-500G APOSOR5356-25G
4-Methoxybenzophenone 98%
4-Methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kookpunt: 354…356 °C
Smeltpunt: 60…62 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008403
CAS-nummer: 611-94-9