1,2,4-Trihydroxybenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR5390-100GEA 166 EUR
APOSOR5390-100G
1,2,4-Trihydroxybenzene 95+%
1,2,4-Trihydroxybenzene
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Smeltpunt: 140 °C (sublimatie)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00002198
CAS-nummer: 533-73-3