1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR5409-5GEA
14.7
EUR
APOSOR5409-5G
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,3 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00673775 CAS-nummer: 84358-12-3 |