3-Nitrobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR5437-25GEA 45.5 EUR
APOSOR5437-25G
3-Nitrobenzoyl chloride 98%
3-Nitrobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Kookpunt: 275…278 °C
Smeltpunt: 30…35 °C
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007247
CAS-nummer: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III