(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR55115-5GEA 36.4 EUR
APOSOR55115-5G APOSOR55115-1G APOSOR55115-25G
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 95%
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide
A useful synthetic intermediate. Used for asymmetric hydroxylation.
Formule: C₁₀H₁₅NO₃S
MW: 229,29 g/mol
Smeltpunt: 172…174 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00075319
CAS-nummer: 104322-63-6