3-Toluenethiol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR5559-5GEA 58.2 EUR
APOSOR5559-5G
3-Toluenethiol 98%
3-Toluenethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Kookpunt: 196 °C
Dichtheid: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004843
CAS-nummer: 108-40-7
EINECS: 203-578-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III