1,4-Diisocyanatobutane
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR55710-5GEA
80
EUR
APOSOR55710-5G
APOSOR55710-10G
APOSOR55710-1G
1,4-Diisocyanatobutane
1,4-Diisocyanatobutane
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00075559 CAS-nummer: 4538-37-8 UN: 3334 ADR: 9,III |