4-(Cyanomethyl)tetrahydropyran 95%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR5629-1GEA 105 EUR
APOSOR5629-1G
4-(Cyanomethyl)tetrahydropyran 95%
4-(Cyanomethyl)tetrahydropyran
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,1700 g/mol
Kookpunt: 83…85 °C/0,5mmHg
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04973733
CAS-nummer: 850429-50-4

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR