3-Chloro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR5815-1GEA
302
EUR
APOSOR5815-1G
3-Chloro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formule:
C₁₂H₁₅BClNO₃ MW: 267,52 g/mol Smeltpunt: 160…163 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD07363775 CAS-nummer: 850589-50-3 |