Indole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR5873-25GEA 17.6 EUR
APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G APOSOR5873-100G
Indole-3-carboxylic acid 98%
Indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smeltpunt: 232…239 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00005624
CAS-nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6