D-(-)-Valine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR5884-100GEA 72.7 EUR
APOSOR5884-100G
D-(-)-Valine 97%
D-(-)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Smeltpunt: >295 °C (sublimatie)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064219
CAS-nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9