2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR59347-1GEA 190 EUR
APOSOR59347-1G APOSOR59347-5G
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BClNO₃
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09878425
CAS-nummer: 957063-08-0