2,6-Dichlorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR59807-10GEA 161 EUR
APOSOR59807-10G APOSOR59807-25G
2,6-Dichlorobenzylamine
2,6-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00047928
CAS-nummer: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III