(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR5990-100GEA 176 EUR
APOSOR5990-100G APOSOR5990-25G APOSOR5990-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
MW: 226,23 g/mol
Smeltpunt: 117…120 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004336
CAS-nummer: 951-82-6
EINECS: 213-456-2