(4-Biphenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR5992-1KGEA 154 EUR
APOSOR5992-1KG APOSOR5992-5KG APOSOR5992-250G
(4-Biphenyl)acetic acid 97%
(4-Biphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212,25 g/mol
Smeltpunt: 158…163 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004351
CAS-nummer: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III