(±)-δ-Decalactone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR6014-100GEA 69.8 EUR
APOSOR6014-100G
(±)-δ-Decalactone 95+%
(±)-δ-Decalactone
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Kookpunt: 117…120 °C/0,02mmHg
Dichtheid: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006649
CAS-nummer: 705-86-2