2,5-Dimethylpyrazine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR6021-100GEA 118 EUR
APOSOR6021-100G APOSOR6021-1KG APOSOR6021-250G
2,5-Dimethylpyrazine 98+%
2,5-Dimethylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 155 °C
Smeltpunt: 15 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006147
CAS-nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3