5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR61014-1GEA 91.6 EUR
APOSOR61014-1G APOSOR61014-10G APOSOR61014-5G
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine 97%
5-Bromo-2-cyano-4-methylpyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD07375090
CAS-nummer: 886364-86-9