ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR61073-25GEA 150 EUR
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
ω,3,4-Trichloroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Kookpunt: 171…173 °C/15mmHg
Smeltpunt: 46…47 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03970382
CAS-nummer: 42981-08-8
UN: 1759
ADR: 8,III